Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent en cellulose de qualité 114
Filtre les particules métalliques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25020kg
Description
- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %
Application
- Utilisé pour la filtration du baryum, du plomb, du zinc, des sulfates de nickel, de l’hydroxyde, du fluorure de calcium
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Teneur en cendres : 0,06% | |
Cellulose | |
3 à 5 μm | |
114 | |
0,14 mm | |
185 mm |
Disque uni | |
3 à 5 μm | |
Filtration de fins précipités comme le sulfure de nickel, le dioxyde de plomb, le fluorure de calcium | |
Lot de 100 | |
185 mm |