Learn More
GPN3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18860MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GPN3 Polyclonal antibody specifically detects GPN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
GPN3 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
ATP binding domain 1 family, member C, ATPBD1C, ATP-binding domain 1 family member C, GPN-loop GTPase 3, MGC14560, MGC32810, protein x 0004 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPN3 fragment | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
51184 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
GPN3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu