Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Pour un stockage général sûr et sécurisé en laboratoire. Les pots en PP Gosselin™ sont fabriqués en PP blanc.
Marque: Gosselin™ PR500-01
623.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Produit non stérile
- Grande résistance aux chocs
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
Récipient ionisé | |
Polypropylène | |
510 mL | |
Blanc | |
blanc | |
72 mm | |
160/Carton |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
CE N°1935/2004 | |
Bouchon à vis | |
101 mm | |
Bouchon à vis en polypropylène blanc et joint naturel |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.