Learn More
Justrite™ Poubelle Cease-Fire™
La poubelle Cease-Fire™ de Justrite est spécialement conçue pour diriger la fumée et les gaz de n’importe quel feu apparaissant dans le conteneur vers la zone de combustion, coupant ainsi l’arrivée d’air et éteignant les flammes en quelques secondes.
Marque: Justrite™ 26630G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tête contourée piège la fumée et le gaz s’échappant ; elle les redirige vers la zone de combustion, en arrêtant l’alimentation en oxygène et en éteignant les flammes en quelques secondes
- Une grande ouverture centrale avec un rebord bombé garantit la chute des déchets à l’intérieur de la boîte
- La tête en aluminium brossé est anticorrosion et peut être facilement retirée pour la vidange
- Bidon en émail gris de type tambour fabriqué en acier épais avec revêtement anti-rouille
Informations sur la commande
Têtes de rechange disponibles séparément.
Compliance
Homologués FM. Homologué UL.
Spécification
113,5 L | |
50,5 cm | |
30 gal | |
75,6 cm | |
17,8 cm | |
28 lb | |
Protège contre les incendies des récipients à déchets | |
Acier, aluminium |
FM, UL | |
19,8 in | |
Gris | |
7 po | |
1 de chaque | |
12,7 kg | |
29,75 in | |
Récipient Cease-Fire |
JTT001 International Catalogue May 2010
Taille: 6.4 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Poubelle Cease-Fire™ > Capacité : 30 gal (113,5 L)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu