Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Pour un stockage général sûr et sécurisé en laboratoire. Les pots en PP Gosselin™ sont fabriqués en PP blanc.
Marque: Gosselin™ PR500-02
Description
- Produit stérile
- Grande résistance aux chocs
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
Récipient | |
Polypropylène | |
Stérile | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Bouchon à vis | |
101 mm | |
Bouchon à vis en polypropylène blanc et joint naturel |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
510 mL | |
Blanc | |
blanc | |
72 mm | |
160/Carton |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.