Learn More
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ TAFL1-01
185.80 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Récipients bleus en PP
- Poignée amovible
- Résistant aux chocs, étanche
- Aucun risque de contamination croisée
- Informations de traçabilité sur chaque sachet
- Conditionnement individuel dans des sachets à fermeture à glissière simples inviolables
Spécification
Louche | |
Poignée amovible | |
90 ml | |
Bleu | |
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité | |
4,3cm | |
29 cm |
Polypropylène | |
3,04 oz. | |
Stérile | |
CE n° 1935/2004, ISO 11137 | |
1,69 in | |
11,41 in |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile > 40 ml ; bouchon à charnière
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu