Learn More
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4429401
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
90 ml
125 ml
180 ml
Hauteur (impériale):
10,82 po
11,41 in
12 po
Hauteur (métrique):
27,5 cm
27.5 cm
29 cm
30,5 cm
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
250 pièces
Code produit. 11773154
Marque: Corning™ TAFL101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
  • Récipients bleus en PP
  • Poignée amovible
  • Résistant aux chocs, étanche
  • Aucun risque de contamination croisée
  • Informations de traçabilité sur chaque sachet
  • Conditionnement individuel dans des sachets à fermeture à glissière simples inviolables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche
Matériau Polypropylène
Comprend Poignée amovible
Capacité (impériale) 3,04 oz.
Capacité (métrique) 90 ml
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Certifications/Conformité CE n° 1935/2004, ISO 11137
À utiliser avec (application) Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Diamètre (impériale) externe 1,69 in
Diamètre (métrique) externe 4,3cm
Hauteur (impériale) 11,41 in
Hauteur (métrique) 29 cm