Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Usage unique, En PP, bleu transparent
BIOPHARMA
Code produit. 15853954 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 15853954
Marque: Buerkle™ 53937001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube d’échantillonnage fabriqué dans une salle blanche, spécialement conçu pour un usage unique. Grâce à sa couleur bleue, il est parfait pour une utilisation dans les industries alimentaires, animales et pharmaceutiques. Fabriqué en une seule pièce et peut être utilisé pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif.
  • Fabriquée en une seule pièce, DispoDipper peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif
  • PP, bleu transparent
  • Conditionnement individuel et stérilisation facultative par rayons gamma
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
  • Volume du tube d’échantillonnage mis à l’échelle en ml et en on.
  • Profondeur d’immersion de 270 mm
Jetable, emballage individuel, salle propre, adapté à une utilisation alimentaire, étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Description Production et conditionnement individuel selon la norme de salle blanche de classe 7
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de poignée Poignée fermée
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Couleur Bleu transparent
Certifications/Conformité Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
À utiliser avec (application) Spécialement conçue pour une utilisation jetable. Grâce à sa couleur bleue, il est également parfait pour une utilisation dans les industries alimentaires, animales et pharmaceutiques Adaptée aux fûts de 2 po, elle peut donc être utilisée pour l’échantillonnage de barils, canisters et autres récipients. Peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif.
À utiliser avec (équipement) Fûts de 2 po de barils, canisters et autres récipients.
Hauteur (métrique) du bol 98 mm
Longueur (métrique) 417 mm
Longueur (métrique) de la poignée 350 mm
Largeur (métrique) du bol 40 mm