Learn More
Gosselin™ Pipette graduée en PS Gosselin™
Permet un transfert précis de petites quantités de liquide en laboratoire. Les pipettes sérologiques graduées Gosselin™ sont en PS transparent, offrant ainsi une meilleure lisibilité.
221.79€ - 502.52€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour applications environnementales, produits laitiers, industrielles, microbiologiques |
Graduée | Oui |
Type | Pipette graduée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15384734
|
Gosselin™
GPL10E1N |
10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15354734
|
Gosselin™
GON1E25 |
1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15344734
|
Gosselin™
GPL10E25 |
10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15345044
|
Gosselin™
GPN25E1 |
25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15364734
|
Gosselin™
GPN2E1 |
2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15374734
|
Gosselin™
GPL5E25 |
5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15394734
|
Gosselin™
GPL5E1N |
5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabriquée d’une seule pièce
- Bouchon hydrophobe à code couleur
- Apyrogène, non cytotoxique et non hémolytique
Spécification
Polystyrène | |
Pour applications environnementales, produits laitiers, industrielles, microbiologiques | |
Oui | |
Pipette graduée |