Learn More
Gosselin™ Pipette graduée en PS Gosselin™
Permet un transfert précis de petites quantités de liquide en laboratoire. Les pipettes sérologiques graduées Gosselin™ sont en PS transparent, offrant ainsi une meilleure lisibilité.
Marque: Gosselin™ GPL5E25
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 13.10000kg
Description
- Fabriquée d’une seule pièce
- Bouchon hydrophobe à code couleur
- Apyrogène, non cytotoxique et non hémolytique
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
5 mL | |
Pipette graduée |
Pour applications environnementales, produits laitiers, industrielles, microbiologiques | |
1500 Pack | |
294 mm |