Learn More
Gosselin™ Tubes à base plate, PS
Excellents tubes de stockage multi-usages, avec bouchon. Les tubes à base plate Gosselin™, PS, disposent d’une base plate afin de faciliter l’autoportance.
Marque:  Gosselin™ FLY35-02
36.32 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11773303
  • 76.63€ / 500 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En polystyrène
  • Translucide
  • Fond plat autostable
  • Fermeture à bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plat
Naturel
95 mm
Tube
35 mL
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
PS
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Gosselin™ Tubes à base plate, PS > Capacité : 35 ml