Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Classic
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée-pistolet. La seringue automatique à poignée-pistolet Socorextrade; Dosystrade; Classic s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
Marque:  Socorex™ 173.05003
Code produit. 10213782
  • 146.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavable
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation.
0,025 ml
1 unité
0,025 à 0,3 ml
Oui
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Seringue automatique, poignée-pistolet
Dosystrade; Classic 173
lt; 1,8 % à lt; 0,5 %
Luer-Lock
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Classic >