Learn More
Ohaus™ Balances semi-micro Explorer™
Code produit. 15446101 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
120, 220 g
220 g
52 120 g
Modèle:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15446101
Marque: Ohaus™ 30219002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optez pour des balances qui associent résultats de pesée extrêmement précis et performances intelligentes. Construites pour des opérations de pesée sophistiquées et professionnelles, les balances semi-micro Ohaus Explorer sont dotées d’une technologie innovante garantissant la précision de vos résultats de pesée très spécifiques.
ulliPerformance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême/liliLe logiciel intuitif assure une expérience client ultra moderne/liliConstruction conçue pour améliorer la convivialité/liliAffichage graphique VGA en couleur (5,7 po en diagonale), écran tactile résistif à 4 fils/liliClavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliAdaptateur secteur (inclus)/liliPorts de communication facilement accessibles comprenant 2 unités de port USB et RS232 ainsi qu’un troisième port en option un câble RS232 ou Ethernet/liliSortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel/liliFonction de transfert de données/liliBase métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox, pare-vent en verre antistatique avec porte rabattable/liliCouvercle de protection de rechange, porte automatique en option sur certains modèles/liliSystème d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCaltrade;/liliTemps de stabilisation court/liliQuatre capteurs sans contact/liliIoniseur intégré avec modèles de portes automatiques sur certains modèles/liliJusqu’à 14 langues de fonctionnement/liliFonction SAVE to USB (enregistrer sur clé USB), bouton de verrouillage du menu/liliSupport de sécurité, crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-charge, mise en veille automatique/liliModes d’application : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC/liliUnités de mesure : g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, unité personnalisée 1, unité personnalisée 2, unité personnalisée 3/liliApplications : laboratoire de recherche, pharmacie, installation industrielle légère, salle de classe/li/ul
Informations sur la commande
Des modèles OIML sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 61010-1, IEC 61010-1
Description Balance analytique
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran graphique VGA pleine couleur
Précision affichage 0,01 mg
Comprend Porte automatique
Linéarité ±0,1 mg
Matériau Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable
Modèle EX225/AD
Temps de stabilisation ≤3, ≤8 s
Type Balance semi-micro
Dimensions (P x l x H) intérieures 350 x 230 x 393 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 80 mm
Poids (métrique) 7,5 kg
Tension Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, Adaptateur CA
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.