Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés Code produit.: 11783084
Ajouter au panier
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit. 11783084
Rouge, 22 mm, Stérile
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code produit. 11783084
Marque: Gosselin™ FC52002
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prédosage avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont en PEHD translucide.
  • Incassables
  • Avec graduations moulées
  • Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
  • Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 22 mm
Comprend Bouchon à vis rouge en PEBD avec joint profilé
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 70 mm
Quantité 100/carton
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 70 mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 157 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable
Nom du produit
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés >