Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
77 pièces
Description
- Incassables
- Avec graduations moulées
- Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
- Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 22mm |
| Comprend | Bouchon à vis rouge en PEBD avec joint profilé |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Quantité | 100/carton |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 70mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Afficher plus |