Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description
- Col large, grande ouverture
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 150 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 51 mm |
Quantité | 250/boîte |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 51 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | CE, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu