Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
missing translation for 'unitSize'
250 pièces
Descripción
- Col large, grande ouverture
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| Matériau | PEHD |
| Quantité | 250/carton |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 51mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
| Closure Included | Oui |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido