Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 100 ml en PEHD Code produit.: 11802532
Ajouter au panier
Gosselin™ Flacons ronds de 100 ml en PEHD
Code produit. 11802532
Bouchon à vis unique, PEBD, Bleu, Non stérile
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code produit. 11802532
Marque: Gosselin™ LR10008
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds de 100 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec rebord interne, joint séparé ou tampon.
  • Col large
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 51 mm
Quantité 335/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 51 mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité CE, CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 80 mm
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis unique
Nom du produit
Gosselin™ Flacons ronds de 100 ml en PEHD >