Learn More
Bisulfite de sodium glyoxal hydraté, 98 %, Thermo Scientific™
14.90€ - 61.80€
Identifiants chimiques
CAS 332360-05-1
Formule moléculaire C2H4Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 266.15
Numéro MDL MFCD0149541
Clé InChI BXUKAXFDABMVND-UHFFFAOYNA-L
Synonyme glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
CID PubChem 16211366
SMILES [Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15577029
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173270250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15587029
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173272500
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15567029
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173270010
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
332360-05-1
266.15
BXUKAXFDABMVND-UHFFFAOYNA-L
16211366
C2H4Na2O8S2
MFCD0149541
glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Glyoxal sodium bisulfite hydrate
332360-05-1
C2H4Na2O8S2
MFCD0149541
glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
BXUKAXFDABMVND-UHFFFAOYNA-L
Disodium ; 1,2-dihydroxyéthane-1,2-disulfonate ; hydrate
16211366
98%
10% max. (120°C, 2 hrs)
193.0°C to 195.0°C
97.5% min
[-CH(OH)SO3Na]2·xH2O
14,451
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
266.15
266.16
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement