Learn More
Bisulfite de sodium glyoxal hydraté, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15577029
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 332360-05-1
Formule moléculaire C2H4Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 266.15
Numéro MDL MFCD0149541
Clé InChI BXUKAXFDABMVND-UHFFFAOYNA-L
Synonyme glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
CID PubChem 16211366
SMILES [Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal sodium bisulfite hydrate
Point de fusion 193.0°C to 195.0°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire [-CH(OH)SO3Na]2·xH2O
Merck Index 14,451
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC Disodium ; 1,2-dihydroxyéthane-1,2-disulfonate ; hydrate
Poids de la formule 266.16
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max. (120°C, 2 hrs)