Learn More
Duran™ Flacon volumétrique en verre
Avec rebord ourlé
Marque:  Duran™ 213728673
153.12 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12100681
  • 192.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans bouchon
  • Pas d’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 l
Verre
avec rebord ourlé
Nom du produit
Duran™ Flacon volumétrique en verre > Capacité : 10000mL