Learn More
Motic™ Oculaire télescopique de centrage de phase
Utilisez le contraste de phase pour améliorer la visualisation des échantillons transparents. Le centrage télescopique de phase Motic™ vous permet de visualiser un anneau de phase fixe pour l’alignement du condenseur.
Marque:  Motic™ 12220280
Code produit. 15405132
  • 101.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet d’aligner l’élément annulaire et l’objectif pour une visualisation correcte du contraste de phase.
  • Permet d’améliorer la visualisation des échantillons transparents.
Spécification
Spécification
Microscopes DMW-BI, B3, B1, B1-223ASC, B3-223PL
23,2 mm
Nom du produit
Motic™ Oculaire télescopique de centrage de phase > Diamètre externe, 23 mm