Learn More
Fisherbrand™ Tampons absorbants pour produits chimiques
Les tampons absorbants pour produits chimiques Fisherbrand™ absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux
Marque:  Fisherbrand™ FBEU100E
201.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15853720
  • 274.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un moindre peluchage
  • Ne dégrade pas ou ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé
  • La couleur verte avertit les travailleurs que le produit est utilisé pour les liquides dangereux et permet à l’utilisateur d’identifier et séparer les déchets dangereux pour l’élimination, ce qui réduit les coûts d’élimination
  • Perforé pour plus de souplesse : utilisez uniquement ce dont vous avez besoin et réduisez les déchets
  • Parfait pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Spécification
Vert
89 L
Sorbant pour produits chimiques
100 tampons/sachet
50 x 40 cm
40 cm
15,65lb
Tampons, 50 x 40 cm, poids moyen, perforés et collés
Non tissé, fondu-soufflé
Éclaboussures, fuites et gouttes dans les zones de stockage des bidons et des liquides, sur les stations de travail et dans les laboratoires.
2 pli
50 cm
16,14 in
7,1 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tampons absorbants pour produits chimiques > Tampons absorbants pour produits chimiques