Learn More
Merck Support de filtration sous vide en verre, 47 mm
Comprend un entonnoir de 300ml, une base frittée et un bouchon, une pince et un manchon d'alignement. Les supports de filtration sous vide en verre, 47 mm sont utilisés dans la filtration sous vide de liquides pour produire du filtrat clarifié ou sans particules, ou pour analyser la contamination particulaire ou biologique retenue sur la surface du filtre.
508.00€ - 707.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Raccord de sortie Le bouchon perforé en silicone n° 8 se monte dans des flacons de filtration standard de 1 et 4 litres
Type Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Matériau (membrane) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau (membrane) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15711719
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
XX1014700
Support à membrane en verre fritté Entonnoir de 300 mL
508.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15815664
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
XX5014700
Support à membrane en verre fritté 500 ml
550.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15801192
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
XX1014720
Support de membrane revêtu de PTFE 300 ml
555.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15721719
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
XX1014730
Support de membrane avec écran en acier inoxydable Entonnoir de 300 mL
707.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
Les supports de filtration sous vide avec pince sont disponibles dans différentes configurations pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications de laboratoire.
  • Inclut un raccord à vide intégré sur le bouchon
  • Utilisé conjointement avec une membrane et un vide pour filtrer les solutions
  • Peut être utilisé pour l'analyse bactériologique en stérilisant dans un autoclave, puis en installant un filtre stérile
  • Ne pas utiliser pour filtrer les liquides inflammables
Les options de configuration comprennent :
  • XX1514700 - Support de filtration tout en verre avec un flacon d’1 litre, fixation pour flacon en verre rodé et un support pour filtre en verre à fritté grossière, à utiliser pour l'analyse de contamination par particules de liquides aqueux/organiques/corrosifs et la préparation de solvants HPLC
  • XX1014700 - Support de filtration en verre avec bouchon en silicone, fixation de flacon porte-filtre en verre fritté grossier, pour une utilisation dans l'analyse bactériologique et l'analyse des solides en suspension dans l'eau
  • XX1014730 - Support de filtration en verre avec bouchon en silicone, fixation de flacon porte-filtre en verre fritté grossier, pour une utilisation dans l’analyse de la contamination par particules des huiles/fluides hydrauliques et la production de filtrat clarifié
Spécification
Spécification
Autoclavables
Non stérile
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
Verre borosilicaté
Le bouchon perforé en silicone n° 8 se monte dans des flacons de filtration standard de 1 et 4 litres
22,9 cm