Learn More
Merck Support de filtration sous vide en verre, 47 mm
Comprend un entonnoir de 300ml, une base frittée et un bouchon, une pince et un manchon d'alignement. Les supports de filtration sous vide en verre, 47 mm sont utilisés dans la filtration sous vide de liquides pour produire du filtrat clarifié ou sans particules, ou pour analyser la contamination particulaire ou biologique retenue sur la surface du filtre.
Marque: Merck XX1014730
527.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
Spécification
Autoclavables | |
Fixation du flacon à bouchon en silicone | |
Support de membrane avec écran en acier inoxydable | |
Non stérile | |
Sans flacon | |
Le bouchon perforé en silicone n° 8 se monte dans des flacons de filtration standard de 1 et 4 litres | |
948 Mbar (711 mm Hg) | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
22,9 cm |
Transparente | |
Verre borosilicaté | |
Porte-filtres de 125 μm | |
9,6 cm2 | |
Porte-filtre en maille d’acier inoxydable | |
Tuyau à bras latéral à bouchon tubulaire sous vide d’un diamètre externe de 6 mm | |
1 de chaque | |
Entonnoir de 300 mL | |
7,6 cm |