Learn More
Merck Support de filtration sous vide en verre, 47 mm
Comprend un entonnoir de 300ml, une base frittée et un bouchon, une pince et un manchon d'alignement. Les supports de filtration sous vide en verre, 47 mm sont utilisés dans la filtration sous vide de liquides pour produire du filtrat clarifié ou sans particules, ou pour analyser la contamination particulaire ou biologique retenue sur la surface du filtre.
Marque:  Merck XX5014700
474.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15815664
  • 550.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
Porte-filtres en verre classiques Millipore : kitCe kit est composé des éléments suivants :(référence de catalogue : description) Entonnoir en verre Millipore ; XX1014703 : pince à ressort Millipore, 47 mm, aluminium ; XX1014702 : base en verre et bouchon Millipore, 47 mm, support de membrane en verre fritté ; ALIGNED05 : guide d’alignement Millipore, 47 mm, 5/boîteCaractéristiques et avantages :
  • Conçus pour faciliter le chargement et l’élimination des membranes
  • Trois options de matériaux de support de membrane adaptées à un large éventail d’applications
  • Stérilisation aux rayons UV ou par autoclave avec un filtre en place pour l’analyse bactériologique
  • Applications :Filtration et clarification générales, analyse bactériologique, analyse de contamination par les particules des huiles et des liquides hydrauliques, cytologie exfoliative
    Spécification
    Spécification
    Autoclavables
    Joint en verre
    Support à membrane en verre fritté
    9,6 cm2
    Le bouchon perforé en silicone n° 8 se monte dans des flacons de filtration standard de 1 et 4 litres
    500 ml
    8,0 cm
    Transparent
    Verre borosilicaté
    Non stérile
    Entonnoir de 500 ml, pince à ressort, base en verre, bouchon et guide d’alignement
    Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
    22,9 cm