Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre de classe A avec bouchon en verre
Pour une justesse et une précision volumétriques dans la manipulation des liquides.
52.20€ - 55.40€
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Price | Quantity & Availability | ||||
13147959
|
Hirschmann™
2960253 |
5 mL | NS 10/19 |
52.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11734106
|
Hirschmann™
2960240 |
2 ml | NS 7/16 |
52.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11734116
|
Hirschmann™
2960252 |
5 ml | NS 7/16 |
52.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13157959
|
Hirschmann™
2960261 |
10 mL | NS 10/19 |
52.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798094
|
Hirschmann™
2960260 |
10 ml | NS 7/16 |
52.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724116
|
Hirschmann™
2960233 |
1 ml | NS 7/16 |
53.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708104
|
Hirschmann™
2960265 |
20 ml | NS 10/19 |
55.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718104
|
Hirschmann™
2960270 |
25 ml | NS 10/19 |
55.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Classe A
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™
- Marques de graduation bleues
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Forme trapézoïdale
- Bouchon rodé et en verre standard
- Étalonné pour IN
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
Specifications
DIN EN ISO 1042 | |
A |