Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre de classe A avec bouchon en verre
Pour une justesse et une précision volumétriques dans la manipulation des liquides.
Marque: Hirschmann™ 2960261
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Classe A
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™
- Marques de graduation bleues
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Forme trapézoïdale
- Bouchon rodé et en verre standard
- Étalonné pour IN
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
10 mL | |
90 mm | |
NS 10/19 | |
Oui |
Verre | |
Verre Duran | |
±0,04 ml | |
±0,04 ml | |
A |