Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre de classe A avec bouchon en verre
Pour une justesse et une précision volumétriques dans la manipulation des liquides.
Brand: Hirschmann™ 2960252
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.25000kg
Description
- Classe A
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™
- Marques de graduation bleues
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Forme trapézoïdale
- Bouchon rodé et en verre standard
- Étalonné pour IN
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
Specifications
DIN EN ISO 1042 | |
5 ml | |
70 ± 5 mm | |
2/boîte | |
±0,025 ml | |
Autoclavable | |
Non stérile | |
Conique |
Polyéthylène | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
±0,025 ml | |
NS 7/16 | |
Couleur de l’émail bleue | |
Non | |
A | |
NS 7/16 |