Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
34.75€ - 43.15€
Spécification
Remplissage du flacon | Safety Blue |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
Matériau | Glass |
Type de sonde | Immersion/General Purpose (Tapered) |
Remplissage du thermomètre | Safety Blue |
Code produit | Marque | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17821224
|
VEE GEE
80701 |
Immersion totale | -30 to +120°F | -34.4 to +48.9°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17811224
|
VEE GEE
80702 |
Immersion totale | -4 to +230°F | -20 to +110°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17831224
|
VEE GEE
80703 |
Immersion totale | 0 to 300°F | -17.8 to +148.9°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17801224
|
VEE GEE
80706 |
Immersion totale | -31 to +122°F | -35 to +50°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891214
|
VEE GEE
80707 |
Immersion totale | -4 to +230°F | -20 to +110°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17831194
|
VEE GEE
80708 |
Immersion totale | -4 to +302°F | -20 to +150°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891254
|
VEE GEE
80901 |
immersion partielle | -30 to +120°F | -34.4 to +48.9°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17891224
|
VEE GEE
80902 |
immersion partielle | -4 to +230°F | -20 to +110°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17881224
|
VEE GEE
80903 |
immersion partielle | 0 to 300°F | -17.8 to +148.9°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17841224
|
VEE GEE
80905 |
immersion partielle | 20 to 500°F | -6.7 to +260°C |
43.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17871224
|
VEE GEE
80906 |
immersion partielle | -31 to +122°F | -35 to +50°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17851224
|
VEE GEE
80907 |
immersion partielle | -4 to +230°F | -20 to +110°C |
34.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17821254
|
VEE GEE
80908 |
immersion partielle | -4 to +302°F | -20 to +150°C |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851234
|
VEE GEE
80910 |
immersion partielle | -10 to +250°F | -23.2 to +121°C |
43.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Spécification
Safety Blue | |
Glass | |
Safety Blue | |
0.64 cm |
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications | |
Immersion/General Purpose (Tapered) | |
±1 subdivision |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Glass Thermometer