Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
Code produit. 17851234
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-17,8 à +148,9°C
-20 à +110°C
-20 à +150 °C
-23,2 à +121°C
-34,4 à +48,9°C
-35 à +50°C
-6,7 à +260°C
Plage de températures (impériale):
-10 à +250 °F
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
20 à 500°F
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
Vers la ligne d’immersion
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17851234
Marque: VEE GEE 80910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spécification
Remplissage du flacon Safety Blue
À utiliser avec (application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 39 cm
Matériau Glass
Type de sonde Immersion/General Purpose (Tapered)
Remplissage du thermomètre Safety Blue
Poids (métrique) 3.16 g
Température max. (impériale) 250°F
Température max. (métrique) 121°C
Température (impériale) min. -10°F
Température min. (métrique) -23.3°C
Plage de températures (impériale) -10 à +250 °F
Plage de températures (métrique) -23,2 à +121°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1.1°C (2°F)
Immersion Length Vers la ligne d’immersion
Largeur (métrique) 0.64 cm