Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-17,8 à +148,9°C
-20 à +110°C
-20 à +150 °C
-23,2 à +121°C
-34,4 à +48,9°C
-35 à +50°C
-6,7 à +260°C
Plage de températures (impériale):
-10 à +250 °F
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
20 à 500°F
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
Vers la ligne d’immersion
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Safety Blue |
| À utiliser avec (application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Matériau | Glass |
| Type de sonde | Immersion/General Purpose (Tapered) |
| Remplissage du thermomètre | Safety Blue |
| Poids (métrique) | 2.35 g |
| Température max. (impériale) | 122°F |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Afficher plus |