Learn More
KD Scientific Seringue en verre
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
175.00€ - 402.00€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass |
---|---|
Calibre d’aiguille | No Needle Included |
Sans latex | Oui |
Type de produit | Seringue |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12200109
|
KD Scientific
780871 |
1 mL | Luer-Lock |
175.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17866228
|
KD Scientific
780872 |
2 mL | Luer-Lock |
178.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15134184
|
KD Scientific
780873 |
5 mL | Luer-Lock |
175.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12200119
|
KD Scientific
780874 |
10 mL | Luer-Lock |
221.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15154184
|
KD Scientific
780875 |
20 mL | Luer-Lock |
279.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17498612
|
KD Scientific
780876 |
30 mL | Luer-Lock |
290.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17408622
|
KD Scientific
780877 |
50 mL | Luer-Lock |
402.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15174184
|
KD Scientific
780878 |
100 mL | Luer-Lock |
218.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Glass syringes to meet most applications
- Over 10 syringes are offered from 1.0 mL to 200 mL
- Made from heat resistant borosilicate glass
- The material and construction is resistant to breakage from shock and sudden temperature changes
- Annealed and tested until free of internal strain to withstand repeated washing
Spécification
Borosilicate Glass | |
Oui | |
Reusable | |
Luer-Lock | |
Non stérile |
No Needle Included | |
Seringue | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KD Scientific Seringue en verre