Learn More
KD Scientific Seringue en verre
Code produit. 15174184
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15174184
Marque: KD Scientific 780878
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
  • La nouvelle gamme de seringues en verre offre une seringue en verre pour répondre à la plupart des applications
  • Plus de 10 seringues sont proposées, de 1,0 mL à 200 mL
  • Toutes les seringues sont fabriquées en verre borosilicaté résistant à la chaleur
  • Le matériau et la construction sont résistants aux chocs et aux changements brusques de température
  • Elles sont toutes recuites et testées jusqu'à ce qu'elles soient exemptes de tensions internes pour résister à des lavages répétés
Specifikationer
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille No Needle Included
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Reusable
Volume (métrique) 100 ml
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Syringe Pumps
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui
Stérilité Non stérile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.