Learn More
Hirschmann™ Bouchons en verre creux
Pour une fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubulures et autres appareils de laboratoire. Les bouchons en verre creux Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre transparent.
8.35€ - 61.50€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (équipement) | Pour une étanchéité fiable des récipients de sol standard |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10014001
|
Hirschmann™
8900390 |
NS 34/35 |
16.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10678971
|
Hirschmann™
8900393 |
NS 45/40 |
23.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30090416
|
Hirschmann™
8900352 |
NS 7/16 |
51.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30090410
|
Hirschmann™
8900360 |
NS 10/19 |
53.87€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30090418
|
Hirschmann™
8900365 |
NS 12/21 |
53.87€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30090396
|
Hirschmann™
8900375 |
NS 19/26 |
61.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10238111
|
Hirschmann™
8900380 |
NS 24/29 |
8.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10524781
|
Hirschmann™
8900386 |
NS 29/32 |
12.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12 252
- Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Specifications
Verre | |
Bouchon | |
Pour une étanchéité fiable des récipients de sol standard |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Bouchons en verre creux