Learn More
Hirschmann™ Bouchons en verre creux
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme DIN 12 252
- Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour une étanchéité fiable des récipients de sol standard |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Bouchon |