Learn More
Hirschmann™ Bouchons en verre creux
Code produit. 30090410
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 30090410
Marque: Hirschmann™ 8900360
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubulures et autres appareils de laboratoire. Les bouchons en verre creux Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre transparent.
  • Conformes à la norme DIN 12 252
  • Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour une étanchéité fiable des récipients de sol standard
Quantité 1 unité
Joint conique standard NS 10/19
Matériau Verre
Type de produit Bouchon