Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour solvant en verre
Pour l’élimination des particules dans les solvants ou la purification des solutions dans les travaux d’analyse.
391.44€ - 475.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration de solvants aqueux et organiques, purification et dégazage de solutions et de solvants HPLC |
Type | Filtre pour solvant |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780005
|
Fisherbrand™
|
300mL funnel, filter support in Pyrex glass fritted (pore size 10μm), 1000mL flask, Aluminum clamp |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11790005
|
Fisherbrand™
|
Bouchon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- En verre extra dur de haute qualité
- Membranes adaptées, taille 47 ou 50 mm
Spécification
Verre | |
Filtration de solvants aqueux et organiques, purification et dégazage de solutions et de solvants HPLC | |
Filtre pour solvant |