Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour solvant en verre
Pour l’élimination des particules dans les solvants ou la purification des solutions dans les travaux d’analyse.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.70000kg
Description
- En verre extra dur de haute qualité
- Membranes adaptées, taille 47 ou 50 mm
Spécification
Verre | |
Filtration de solvants aqueux et organiques, purification et dégazage de solutions et de solvants HPLC | |
Bouchon | |
Filtre pour solvant |