Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 8-425, petite ouverture
Flacons standard pour GC et HPLC.
19.85€ - 79.30€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À vis |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Couleur | Type de base | Marking Spot | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de base | Marking Spot | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11595874
|
Fisherbrand™
11 09 0382 |
Ambré | Fond plat | Oui | 1,5 mL |
31.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11515884
|
Fisherbrand™
11 09 0417 |
Transparent | Fond conique | Non | 1 mL |
79.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11565874
|
Fisherbrand™
11 09 0210 |
Transparent | Fond plat | Non | 1,5 mL |
19.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10560053
|
Fisherbrand™
11 09 0259 |
Ambré | Fond plat | Non | 1,5 ml |
20.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11525884
|
Fisherbrand™
11 09 0419 |
Transparent | Fond plat | Oui | 1,65 mL |
23.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Flacons standard pour GC et HPLC
- Spécialement adaptés aux instruments VWR (Merck™) / Hitachi, grande variété de micro-inserts
- Flacons et joints également disponibles comme KIT 2 en 1
- La petite ouverture nécessite des micro-inserts d’un diamètre de 5 mm
Spécification
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
100 |
Verre | |
À vis | |
32 mm | |
ND8 |