Learn More
Cole-Parmer™ Flacons à échantillons en verre
Les flacons d’échantillon en verre maintiennent le niveau de pH et éliminent le lessivage des ions.
142.37€ - 258.04€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass (33 Expansion) |
---|---|
Taille du bouchon | 8 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15274393
|
Cole-Parmer™
08922-44 |
12 ml |
258.04€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15192944
|
Cole-Parmer™
08922-39 |
40 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les flacons sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 (type 1, classe A).
- Choisissez un bouchon en polypropylène avec un support en mousse revêtu de PTFE ou un bouchon en polypropylène avec septa en silicone revêtu de PTFE.
- Les flacons, bouchons et septa sont conditionnés sous film plastique thermorétracté séparément.
Spécification
Borosilicate Glass (33 Expansion) | |
8 mm |