Learn More
Cole-Parmer™ Flacons à échantillons en verre
Les flacons d’échantillon en verre maintiennent le niveau de pH et éliminent le lessivage des ions.
Marque: Cole-Parmer™ 08922-44
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.47000kg
Description
- Les flacons sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 (type 1, classe A).
- Choisissez un bouchon en polypropylène avec un support en mousse revêtu de PTFE ou un bouchon en polypropylène avec septa en silicone revêtu de PTFE.
- Les flacons, bouchons et septa sont conditionnés sous film plastique thermorétracté séparément.
Spécification
Flacons en verre, bouchon transparent revêtu de PTFE / silicone, 12 ml | |
19 mm | |
12 ml | |
PP | |
65 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté (expansion 33) | |
PTFE / silicone | |
Filetage à vis à revêtement en PTFE/silicone | |
8 mm |