Learn More
Cole-Parmer™ Flacons à échantillons en verre
Les flacons d’échantillon en verre maintiennent le niveau de pH et éliminent le lessivage des ions.
Marque: Cole-Parmer™ 08922-39
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.90000kg
Description
- Les flacons sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 (type 1, classe A).
- Choisissez un bouchon en polypropylène avec un support en mousse revêtu de PTFE ou un bouchon en polypropylène avec septa en silicone revêtu de PTFE.
- Les flacons, bouchons et septa sont conditionnés sous film plastique thermorétracté séparément.
Spécification
Glass Vials PTFE Lined Cap Amber 40 mL | |
28 mm | |
40 mL | |
PTFE-lined Screw Thread | |
8 mm |
Amber | |
Borosilicate Glass (33 Expansion) | |
Urethane | |
95 mm |