Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Adamant
76.70€ - 301.00€
Spécification
Granulométrie | 5 à 17 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque en verre |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Surface spécifique | ∼500 m2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10181802
|
Macherey-Nagel™
821050 |
10 x 10 cm | 25/boîte |
76.70€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264522
|
Macherey-Nagel™
821060 |
20 x 20 cm | 25/boîte |
181.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10356022
|
Macherey-Nagel™
821040 |
5 x 10 cm | 50/boîte |
139.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12814431
|
Macherey-Nagel™
821040.200 |
5 x 10 cm | 200/boîte |
301.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice Adamant
• Nouveau liant organique pour couche de silice plus dure
• Grande résistance à l'abrasion
• Pas de formation de poussière
• Excellente reproductibilité
• Très brillant pour une meilleure détection UV
• Revêtement homogène, uniforme et solide pour une détermination quantitative reproductible
• Plaque CCM
Spécification
5 à 17 μm | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g |