Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Adamant
Marque: Macherey-Nagel™ 821050
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
5 à 17 μm | |
25/boîte | |
0,75 ml/g | |
10 x 10 cm |
60 Å | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |