Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Adamant
Marque:  Macherey-Nagel™ 821040
Code produit. 10356022
  • 139.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice Adamant
• Nouveau liant organique pour couche de silice plus dure
• Grande résistance à l'abrasion
• Pas de formation de poussière
• Excellente reproductibilité
• Très brillant pour une meilleure détection UV
• Revêtement homogène, uniforme et solide pour une détermination quantitative reproductible
• Plaque CCM
Spécification
Spécification
5 à 17 μm
50/boîte
0,75 ml/g
5 x 10 cm
60 Å
Plaque en verre
∼500 m2/g