Learn More
Rogo Sampaic™ Lames de microscope en verre
Capable de porter des échantillons destinés à être observés avec un microscope. Les lames de microscope en verre Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique et disponibles avec ou sans bord dépoli.
8.00€ - 10.00€
Spécification
Edges | 90° ou bouchon brut |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Épaisseur (métrique) | 1,1 mm |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Code produit | Marque | Type de coin | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de coin | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11874782
|
Rogo Sampaic™
BPB018 |
Bord dépoli |
10.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11864782
|
Rogo Sampaic™
BPB017 |
Sans bordures |
10.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11854782
|
Rogo Sampaic™
BPB016 |
Sans bordures |
8.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Styles de bords bruts ou de bords de sol disponibles
- Dimensions : environ 76 x 26 mm
- Fournies par boîte de 50
Spécification
90° ou bouchon brut | |
1,1 mm | |
26 mm | |
50/boîte |
Verre sodocalcique | |
76 mm | |
Poli |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Rogo Sampaic™ Lames de microscope en verre