Learn More
Rogo Sampaic™ Lames de microscope en verre
Click to view available options
Type de coin:
Bord dépoli
Sans bordures
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Styles de bords bruts ou de bords de sol disponibles
- Dimensions : environ 76 x 26 mm
- Fournies par boîte de 50
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Edges | 90° ou bouchon brut |
| Frosted | Marge |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Épaisseur (métrique) | 1,1 mm |
| Revêtement | Poli |
| Type de coin | Bord dépoli |
| Quantité | 50/boîte |