Learn More
Rogo Sampaic™ Lames de microscope en verre
Code produit. 11854782
Click to view available options
Type de coin:
Bord dépoli
Sans bordures
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11854782
Marque: Rogo Sampaic™ BPB016
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capable de porter des échantillons destinés à être observés avec un microscope. Les lames de microscope en verre Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique et disponibles avec ou sans bord dépoli.
  • Styles de bords bruts ou de bords de sol disponibles
  • Dimensions : environ 76 x 26 mm
  • Fournies par boîte de 50
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90° ou bouchon brut
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1,1 mm
Revêtement Poli
Type de coin Sans bordures
Quantité 50/boîte