Learn More
Equip Labo™ Table à hotte en verre avec évier
1425.00€ - 1670.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12536606
|
Equip Labo™
8206 |
1500 x 750 mm |
1425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12556606
|
Equip Labo™
8209 |
1800 x 750 mm |
1670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Paillasse sous sorbonne• Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
• Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
• Paillasse humide en verre Emalit
Spécification
Table à hotte en verre avec évier |